Tisk…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 33060 CZK
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28897197
CAS číslo: 1936257-01-0