5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53036-1G
PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA
12730
CZK
APOSPC53036-1G
APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₃BrFNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28897196 CAS číslo: 1935441-96-5 |