Tisk…
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53033-1G PC53033-250MG PC53033-5G
APOSPC53033-1GEA 8170 CZK
APOSPC53033-1G APOSPC53033-250MG APOSPC53033-5G
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
Bod tání: 42…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13173414
CAS číslo: 58808-61-0