Tisk…
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53032-1G PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA 11580 CZK
APOSPC53032-1G APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄F₄N₂
MW: 204,124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28155024
CAS číslo: 1360936-21-5