5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2-Nitro-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53031-1G
PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA
11580
CZK
APOSPC53031-1G
APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₅F₄NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28155023 CAS číslo: 334929-98-5 |