Tisk…
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53030-1G PC53030-5G
APOSPC53030-1GEA 5200 CZK
APOSPC53030-1G APOSPC53030-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08699546
CAS číslo: 334929-99-6