2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-6-fluoroanthranilonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoroaniline
PC53029-1G
PC53029-250MG
PC53029-5G
APOSPC53029-1GEA
662
CZK
APOSPC53029-1G
APOSPC53029-250MG
APOSPC53029-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215.022 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28155022 CAS číslo: 1279865-14-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |