Tisk…
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 13890 CZK
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28140553
CAS číslo: 1704367-13-4