Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 1870 CZK
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11856020
CAS číslo: 1114809-13-0