Tisk…
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53024-1G PC53024-5G
APOSPC53024-1GEA 1870 CZK
APOSPC53024-1G APOSPC53024-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28140551
CAS číslo: 1784053-31-1