Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53023-1G PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA 5690 CZK
APOSPC53023-1G APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28140550
CAS číslo: 1702023-23-1