Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 8270 CZK
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28140548
CAS číslo: 1820649-92-0