Tisk…
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1,3,5-trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1,3,5-trifluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53015-1G PC53015-5G
APOSPC53015-1GEA 5960 CZK
APOSPC53015-1G APOSPC53015-5G
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇HBrF₆
MW: 278.977 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28140547
CAS číslo: 844439-00-5