Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 3270 CZK
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClFN₃O
Bod tání: 148…151 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02629720
CAS číslo: 16255-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III