Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 6220 CZK
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₅F₃O
MW: 186.131 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839994
CAS číslo: 886363-40-2
UN: 1993
ADR: 3 III