Tisk…
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530060-1G PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA 14880 CZK
APOSPC530060-1G APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971088
CAS číslo: 869945-30-2