3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530055-1G
PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA
12470
CZK
APOSPC530055-1G
APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂N MW: 157,161 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09043718 CAS číslo: 748124-46-1 |