3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530054-1G
PC530054-250MG
PC530054-500MG
APOSPC530054-1GEA
4630
CZK
APOSPC530054-1G
APOSPC530054-250MG
APOSPC530054-500MG
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline
Vzorec:
C₁₆H₂₄FN₃O₂ MW: 309,379 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23701381 CAS číslo: 1000053-23-5 |