Tisk…
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propan-1-ol
PC530051-1G PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA 16500 CZK
APOSPC530051-1G APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214664
CAS číslo: 938462-29-4