Tisk…
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530050-1G PC530050-250MG PC530050-500MG
APOSPC530050-1GEA 24800 CZK
APOSPC530050-1G APOSPC530050-250MG APOSPC530050-500MG
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃NO
MW: 219,204 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214661
CAS číslo: 938462-26-1