b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530048-1G
PC530048-250MG
PC530048-500MG
APOSPC530048-1GEA
22320
CZK
APOSPC530048-1G
APOSPC530048-250MG
APOSPC530048-500MG
b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol
Vzorec:
C₉H₁₁F₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17171139 CAS číslo: 218450-18-1 |