Tisk…
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530047-1G PC530047-250MG PC530047-500MG
APOSPC530047-1GEA 24800 CZK
APOSPC530047-1G APOSPC530047-250MG APOSPC530047-500MG
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214637
CAS číslo: 200267-65-8