b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530046-1G
PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA
19810
CZK
APOSPC530046-1G
APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Vzorec:
C₈H₉ClFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16040267 CAS číslo: 1250241-63-4 |