Tisk…
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530044-1G PC530044-250MG PC530044-500MG
APOSPC530044-1GEA 22320 CZK
APOSPC530044-1G APOSPC530044-250MG APOSPC530044-500MG
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744986
CAS číslo: 35373-68-3