b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530043-1G
PC530043-250MG
PC530043-500MG
APOSPC530043-1GEA
26780
CZK
APOSPC530043-1G
APOSPC530043-250MG
APOSPC530043-500MG
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol
Vzorec:
C₉H₁₀F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11213673 CAS číslo: 1094709-76-8 |