Tisk…
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530042-1G PC530042-500MG
APOSPC530042-1GEA 19910 CZK
APOSPC530042-1G APOSPC530042-500MG
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09831938
CAS číslo: 51337-06-5