Tisk…
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530040-1G PC530040-500MG
APOSPC530040-1GEA 19910 CZK
APOSPC530040-1G APOSPC530040-500MG
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine
Vzorec: C₁₄H₁₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544102
CAS číslo: 864539-94-6