Tisk…
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC530039-1G PC530039-250MG
APOSPC530039-1GEA 26920 CZK
APOSPC530039-1G APOSPC530039-250MG
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253775
CAS číslo: 306281-86-7