(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530038-1G
PC530038-250MG
APOSPC530038-1GEA
13460
CZK
APOSPC530038-1G
APOSPC530038-250MG
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol
Vzorec:
C₈H₁₀FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09256371 CAS číslo: 1213968-04-7 |