Tisk…
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530037-1G PC530037-250MG PC530037-500MG
APOSPC530037-1GEA 27910 CZK
APOSPC530037-1G APOSPC530037-250MG APOSPC530037-500MG
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
6-Fluoro-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
MW: 222,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214432
CAS číslo: 108391-82-8