Tisk…
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530036-1G PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA 10980 CZK
APOSPC530036-1G APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137731
CAS číslo: 19310-00-0