Tisk…
4-Fluoro-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530035-1G PC530035-250MG PC530035-500MG
APOSPC530035-1GEA 27910 CZK
APOSPC530035-1G APOSPC530035-250MG APOSPC530035-500MG
4-Fluoro-D-tryptophan 97%
4-Fluoro-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565752
CAS číslo: 110221-04-0