Tisk…
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Trp(7-F)-OH, 2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530034-1G PC530034-250MG
APOSPC530034-1GEA 13390 CZK
APOSPC530034-1G APOSPC530034-250MG
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
7-Fluoro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
MW: 222.216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264339
CAS číslo: 53314-95-7