Tisk…
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530033-1G PC530033-250MG PC530033-500MG
APOSPC530033-1GEA 27910 CZK
APOSPC530033-1G APOSPC530033-250MG APOSPC530033-500MG
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
7-Fluoro-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264338
CAS číslo: 138514-98-4