Tisk…
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 5200 CZK
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264337
CAS číslo: 138514-97-3