Tisk…
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-F)-OH
PC530031-1G PC530031-250MG PC530031-500MG
APOSPC530031-1GEA 24800 CZK
APOSPC530031-1G APOSPC530031-250MG APOSPC530031-500MG
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
5-Fluoro-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066470
CAS číslo: 16626-02-1