Tisk…
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530030-1G PC530030-250MG PC530030-500MG
APOSPC530030-1GEA 24800 CZK
APOSPC530030-1G APOSPC530030-250MG APOSPC530030-500MG
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan
Vzorec: C₁₆H₁₉FN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264332
CAS číslo: 114926-41-9