Tisk…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 19910 CZK
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071794
CAS číslo: 1236862-38-6