4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530024-1G
PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA
2700
CZK
APOSPC530024-1G
APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Vzorec:
C₉H₈BrF₃ Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10567022 CAS číslo: 130365-87-6 |