Tisk…
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 3940 CZK
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Vzorec: C₇H₁₂FNO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18633001
CAS číslo: 152873-64-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III