Tisk…
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530019-1G PC530019-250MG
APOSPC530019-1GEA 18620 CZK
APOSPC530019-1G APOSPC530019-250MG
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,234 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426493
CAS číslo: 327107-49-3