Tisk…
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530015-1G
APOSPC530015-1GEA 16270 CZK
APOSPC530015-1G
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,303 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659150
CAS číslo: 922178-94-7