Tisk…
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530014-1G PC530014-5G
APOSPC530014-1GEA 3810 CZK
APOSPC530014-1G APOSPC530014-5G
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113656
CAS číslo: 723284-81-9