Tisk…
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530013-1G PC530013-500MG PC530013-5G
APOSPC530013-1GEA 4270 CZK
APOSPC530013-1G APOSPC530013-500MG APOSPC530013-5G
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405,418 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428032
CAS číslo: 511272-51-8