Tisk…
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 1990 CZK
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840458
CAS číslo: 151911-33-0