Tisk…
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530008-1G PC530008-250MG PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA 18620 CZK
APOSPC530008-1G APOSPC530008-250MG APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372156
CAS číslo: 225233-79-4