Tisk…
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propionic acid, H-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC530007-1G
APOSPC530007-1GEA 8270 CZK
APOSPC530007-1G
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428422
CAS číslo: 646066-73-1