Tisk…
2,5-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(2,5-DiF)-OH
PC530006-1G
APOSPC530006-1GEA 3310 CZK
APOSPC530006-1G
2,5-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372000
CAS číslo: 31105-92-7