Tisk…
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530005-1G
APOSPC530005-1GEA 1990 CZK
APOSPC530005-1G
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844652
CAS číslo: 31105-93-8