Tisk…
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530004-1G PC530004-250MG
APOSPC530004-1GEA 9990 CZK
APOSPC530004-1G APOSPC530004-250MG
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372005
CAS číslo: 266360-62-7